Print…
N,N-Diethyl-3-nitroaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR958268-1G OR958268-250MG
APOSOR958268-1GEA 179 EUR
APOSOR958268-1G APOSOR958268-250MG
N,N-Diethyl-3-nitroaniline 95%
N,N-Diethyl-3-nitroaniline
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024459
Número CAS: 2216-16-2