Print…
Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 3-(2,4-Dihydroxyphenyl)propionate, Methyl-3-(2,4-dihydroxy phenyl) propanoate
OR958061-1G OR958061-5G
APOSOR958061-1GEA 87 EUR
APOSOR958061-1G APOSOR958061-5G
Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate 95%
Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₄
Peso Molecular: 196.2 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19441070
Número CAS: 17422-90-1