3,6-Dimethylpicolinic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR958005-1G
OR958005-250MG
APOSOR958005-1GEA
487
EUR
APOSOR958005-1G
APOSOR958005-250MG
3,6-Dimethylpicolinic acid 95%
3,6-Dimethylpicolinic acid
Fórmula:
C₈H₉NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12401109 Número CAS: 83282-46-6 |