Print…
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR957980-100MG OR957980-250MG
APOSOR957980-100MGEA 30.6 EUR
APOSOR957980-100MG APOSOR957980-250MG
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzoic acid 95+%
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₃
Peso Molecular: 231.043 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11977384
Número CAS: 670256-21-0