Print…
3-(Chloromethyl)phenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR957448-1G OR957448-5G
APOSOR957448-1GEA 330 EUR
APOSOR957448-1G APOSOR957448-5G
3-(Chloromethyl)phenol 95%
3-(Chloromethyl)phenol
Fórmula: C₇H₇ClO
Peso Molecular: 142.583 g/mol
Ponto de ebulição: 105…110 °C (0.1 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658536
Número CAS: 60760-06-7
UN: 3265
ADR: 8 III