Print…
tert-Butyl 3-hydroxypropionate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR957444-1G OR957444-5G
APOSOR957444-1GEA 0 EUR
APOSOR957444-1G APOSOR957444-5G
tert-Butyl 3-hydroxypropionate 95%
tert-Butyl 3-hydroxypropionate
Fórmula: C₇H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04974574
Número CAS: 59854-11-4