Print…
3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9571-1G OR9571-5G
APOSOR9571-1GEA 241 EUR
APOSOR9571-1G APOSOR9571-5G
3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid 96%
3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid
Fórmula: C₈H₁₃BN₂O₄S
Ponto de Fusão: 129…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08235107
Número CAS: 277295-50-8