(2-Chlorobenzyl)propylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR956996-1G
OR956996-5G
APOSOR956996-1GEA
219
EUR
APOSOR956996-1G
APOSOR956996-5G
(2-Chlorobenzyl)propylamine 95%
(2-Chlorobenzyl)propylamine
Fórmula:
C₁₀H₁₄ClN Peso Molecular: 183.678 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07405978 Número CAS: 807343-03-9 |