Print…
(S)-b-Amino-2-chloro-benzeneethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-2-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethanol
OR956203-1G OR956203-250MG
APOSOR956203-1GEA 1080 EUR
APOSOR956203-1G APOSOR956203-250MG
(S)-b-Amino-2-chloro-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-2-chloro-benzeneethanol
Fórmula: C₈H₁₀ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09253611
Número CAS: 213990-63-7