Print…
4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-((Methylsulphonyl)methyl)benzonitrile
OR956194-1G OR956194-5G
APOSOR956194-1GEA 179 EUR
APOSOR956194-1G APOSOR956194-5G
4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile
Fórmula: C₉H₉NO₂S
Peso Molecular: 195.238 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15201679
Número CAS: 161417-56-7