Print…
5-Formyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR956120-1G OR956120-250MG
APOSOR956120-1GEA 79.9 EUR
APOSOR956120-1G APOSOR956120-250MG
5-Formyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
5-Formyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₅NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09754206
Número CAS: 7126-51-4