Print…
5-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR956047-10G OR956047-1G OR956047-5G
APOSOR956047-10GEA 0 EUR
APOSOR956047-10G APOSOR956047-1G APOSOR956047-5G
5-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine 98%
5-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Fórmula: C₈H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01664145
Número CAS: 64037-15-6