Print…
Methyl 3-isopropoxybenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR955972-1G OR955972-5G
APOSOR955972-1GEA 270 EUR
APOSOR955972-1G APOSOR955972-5G
Methyl 3-isopropoxybenzoate 95%
Methyl 3-isopropoxybenzoate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01922057
Número CAS: 350989-42-3