Print…
Methyl 3-chloro-5-hydroxybenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR955921-1G OR955921-250MG
APOSOR955921-1GEA 0 EUR
APOSOR955921-1G APOSOR955921-250MG
Methyl 3-chloro-5-hydroxybenzoate 98%
Methyl 3-chloro-5-hydroxybenzoate
Fórmula: C₈H₇ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12407235
Número CAS: 98406-04-3