Print…
Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR955843-1G OR955843-5G
APOSOR955843-1GEA 66.7 EUR
APOSOR955843-1G APOSOR955843-5G
Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₉NO₂
Peso Molecular: 139.152 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13182371
Número CAS: 1194-97-4