Print…
Methyl quinoline-8-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR955684-1G OR955684-5G
APOSOR955684-1GEA 277 EUR
APOSOR955684-1G APOSOR955684-5G
Methyl quinoline-8-carboxylate 95%
Methyl quinoline-8-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203774
Número CAS: 40245-26-9