Print…
Methyl caffeate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3,4-Dihydroxycinnamic acid methyl ester, Methyl 3,4-dihydroxycinnamate, Caffeic acid methyl ester, Methyl 3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylate
OR955583-1G OR955583-5G
APOSOR955583-1GEA 79.9 EUR
APOSOR955583-1G APOSOR955583-5G
Methyl caffeate 95%
Methyl caffeate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Peso Molecular: 194.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210468
Número CAS: 67667-67-8