Print…
Methyl 3-cyclopentylpropanoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR955455-1G OR955455-5G
APOSOR955455-1GEA 229 EUR
APOSOR955455-1G APOSOR955455-5G
Methyl 3-cyclopentylpropanoate 95%
Methyl 3-cyclopentylpropanoate
Fórmula: C₉H₁₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12031704
Número CAS: 4300-02-1