Print…
Methyl (E)-3-(m-tolyl)prop-2-enoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR955444-1G OR955444-5G
APOSOR955444-1GEA 219 EUR
APOSOR955444-1G APOSOR955444-5G
Methyl (E)-3-(m-tolyl)prop-2-enoate 98%
Methyl (E)-3-(m-tolyl)prop-2-enoate
Fórmula: C₁₁H₁₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19441320
Número CAS: 95416-56-1