3-(3-Chloro-phenyl)-acrylic acid methyl ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR955418-1G
OR955418-5G
APOSOR955418-1GEA
270
EUR
APOSOR955418-1G
APOSOR955418-5G
3-(3-Chloro-phenyl)-acrylic acid methyl ester 98%
3-(3-Chloro-phenyl)-acrylic acid methyl ester
Fórmula:
C₁₀H₉ClO₂ Peso Molecular: 196.63 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02149457 Número CAS: 42175-03-1 |