Print…
Phenylmaleic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Phenylmaleic acid
OR955233-1G OR955233-250MG
APOSOR955233-1GEA 352 EUR
APOSOR955233-1G APOSOR955233-250MG
Phenylmaleic acid 95%
Phenylmaleic acid
Fórmula: C₁₀H₈O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01075740
Número CAS: 16110-98-8