Print…
5-(4-Chlorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR955007-1G OR955007-250MG OR955007-5G
APOSOR955007-1GEA 325 EUR
APOSOR955007-1G APOSOR955007-250MG APOSOR955007-5G
5-(4-Chlorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid 97%
5-(4-Chlorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₈ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06410266
Número CAS: 187999-33-3