Print…
5-Bromopyridine-3-sulphonic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-5-sulphopyridine
OR9549-1G OR9549-5G
APOSOR9549-1GEA 171 EUR
APOSOR9549-1G APOSOR9549-5G
5-Bromopyridine-3-sulphonic acid 96%
5-Bromopyridine-3-sulphonic acid
Fórmula: C₅H₄BrNO₃S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00717696
Número CAS: 62009-34-1