4-(Furan-2-yl)-2-methylphenol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR954884-1G
OR954884-250MG
APOSOR954884-1GEA
574
EUR
APOSOR954884-1G
APOSOR954884-250MG
4-(Furan-2-yl)-2-methylphenol 96%
4-(Furan-2-yl)-2-methylphenol
Fórmula:
C₁₁H₁₀O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD17677675 Número CAS: 1255638-84-6 |