Print…
4-(3-Hydroxyphenyl)phenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR954776-1G OR954776-5G
APOSOR954776-1GEA 219 EUR
APOSOR954776-1G APOSOR954776-5G
4-(3-Hydroxyphenyl)phenol 98%
4-(3-Hydroxyphenyl)phenol
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11895234
Número CAS: 18855-13-5