4-(3-Hydroxyphenyl)phenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR954776-1G
OR954776-5G
APOSOR954776-1GEA
219
EUR
APOSOR954776-1G
APOSOR954776-5G
4-(3-Hydroxyphenyl)phenol 98%
4-(3-Hydroxyphenyl)phenol
Fórmula:
C₁₂H₁₀O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11895234 Número CAS: 18855-13-5 |