3-(4-Methylphenyl)phenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR954770-1G
OR954770-5G
APOSOR954770-1GEA
0
EUR
APOSOR954770-1G
APOSOR954770-5G
3-(4-Methylphenyl)phenol 98%
3-(4-Methylphenyl)phenol
Fórmula:
C₁₃H₁₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06802317 Número CAS: 486455-30-5 |