Print…
4-(Thiophen-3-yl)phenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR954763-1G OR954763-5G
APOSOR954763-1GEA 114 EUR
APOSOR954763-1G APOSOR954763-5G
4-(Thiophen-3-yl)phenol 97%
4-(Thiophen-3-yl)phenol
Fórmula: C₁₀H₈OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798133
Número CAS: 29886-67-7