Print…
2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR954563-1G OR954563-25G OR954563-5G
APOSOR954563-1GEA 106 EUR
APOSOR954563-1G APOSOR954563-25G APOSOR954563-5G
2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole 98%
2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Fórmula: C₉H₆BrClN₂O
Ponto de Fusão: 110…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03981004
Número CAS: 733044-96-7