Print…
4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR954476-1G OR954476-5G
APOSOR954476-1GEA 180 EUR
APOSOR954476-1G APOSOR954476-5G
4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene 96%
4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene
Fórmula: C₇H₆BrClO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26131172
Número CAS: 648905-09-3