Print…
4,4,8-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR954468-10G OR954468-1G OR954468-5G
APOSOR954468-10GEA 502 EUR
APOSOR954468-10G APOSOR954468-1G APOSOR954468-5G
4,4,8-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
4,4,8-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Fórmula: C₁₂H₁₅NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12913838
Número CAS: 120689-98-7