4,4-Dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR954434-10G
OR954434-1G
OR954434-5G
APOSOR954434-10GEA
647
EUR
APOSOR954434-10G
APOSOR954434-1G
APOSOR954434-5G
4,4-Dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
4,4-Dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Fórmula:
C₁₁H₁₃NO Peso Molecular: 175.227 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11040447 Número CAS: 76693-04-4 |