Print…
Ethyl 1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylate
OR954350-1G OR954350-5G
APOSOR954350-1GEA 155 EUR
APOSOR954350-1G APOSOR954350-5G
Ethyl 1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Ethyl 1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate
Fórmula: C₉H₉N₃O₂
Peso Molecular: 191.187 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00963122
Número CAS: 73605-91-1