Print…
4-Bromo-2-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-methoxyphenyl methyl sulphone
OR954279-1G OR954279-5G
APOSOR954279-1GEA 216 EUR
APOSOR954279-1G APOSOR954279-5G
4-Bromo-2-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene 98%
4-Bromo-2-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene
Fórmula: C₈H₉BrO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22586698
Número CAS: 1095544-87-8