4-Phenoxybutan-1-amine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR954162-1G
OR954162-250MG
APOSOR954162-1GEA
589
EUR
APOSOR954162-1G
APOSOR954162-250MG
4-Phenoxybutan-1-amine 96%
4-Phenoxybutan-1-amine
Fórmula:
C₁₀H₁₅NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00031400 Número CAS: 16728-66-8 |