Print…
Methyl 2-methylpiperidine-2-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR954068-1G OR954068-250MG
APOSOR954068-1GEA 574 EUR
APOSOR954068-1G APOSOR954068-250MG
Methyl 2-methylpiperidine-2-carboxylate 95%
Methyl 2-methylpiperidine-2-carboxylate
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13179033
Número CAS: 89115-93-5