Print…
1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR954061-25G OR954061-5G
APOSOR954061-25GEA 464 EUR
APOSOR954061-25G APOSOR954061-5G
1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 98%
1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₃NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12198855
Número CAS: 90642-63-0