Print…
Methyl 3-amino-5-methoxybenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR953964-1G OR953964-250MG OR953964-5G
APOSOR953964-1GEA 0 EUR
APOSOR953964-1G APOSOR953964-250MG APOSOR953964-5G
Methyl 3-amino-5-methoxybenzoate 95%
Methyl 3-amino-5-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09263221
Número CAS: 217314-47-1