Print…
2H-1,3-Benzodioxol-4-ylmethanamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,3-Benzodioxole-4-methanamine
OR953947-1G OR953947-250MG
APOSOR953947-1GEA 364 EUR
APOSOR953947-1G APOSOR953947-250MG
2H-1,3-Benzodioxol-4-ylmethanamine 97%
2H-1,3-Benzodioxol-4-ylmethanamine
Fórmula: C₈H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11858181
Número CAS: 182634-34-0