Print…
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
OR953789-1G OR953789-250MG
APOSOR953789-1GEA 857 EUR
APOSOR953789-1G APOSOR953789-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-acetic acid 95%
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-acetic acid
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03434391
Número CAS: 19741-30-1