Print…
1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine Hydrochloride
OR953788-25G OR953788-5G
APOSOR953788-25GEA 520 EUR
APOSOR953788-25G APOSOR953788-5G
1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 95%
1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₃NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12198854
Número CAS: 854184-18-2