Print…
2-(5-Oxazolyl)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR953704-1G OR953704-250MG
APOSOR953704-1GEA 284 EUR
APOSOR953704-1G APOSOR953704-250MG
2-(5-Oxazolyl)benzoic acid 95%
2-(5-Oxazolyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₃
Peso Molecular: 189.167 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18375277
Número CAS: 169508-94-5