Print…
Methyl 2-furoylacetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-Furoylacetate
OR953640-1G OR953640-5G
APOSOR953640-1GEA 94.4 EUR
APOSOR953640-1G APOSOR953640-5G
Methyl 2-furoylacetate 95%
Methyl 2-furoylacetate
Fórmula: C₈H₈O₄
Peso Molecular: 168.147 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03424758
Número CAS: 615-06-5