Print…
2-Chloroallyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-3-hydroxyprop-1-ene, 2-Chloroprop-2-en-1-ol
OR9536-100G OR9536-25G OR9536-5G
APOSOR9536-100GEA 662 EUR
APOSOR9536-100G APOSOR9536-25G APOSOR9536-5G
2-Chloroallyl alcohol
2-Chloroallyl alcohol
Fórmula: C₃H₅ClO
Ponto de ebulição: 133…134 °C
Densidade: 1,162 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004701
Número CAS: 5976-47-6
UN: 2920
ADR: 8+3,II