Print…
(2-Hydroxyphenyl)acetonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR953586-1G OR953586-250MG OR953586-5G
APOSOR953586-1GEA 116 EUR
APOSOR953586-1G APOSOR953586-250MG APOSOR953586-5G
(2-Hydroxyphenyl)acetonitrile 95%
(2-Hydroxyphenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₇NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128130
Número CAS: 14714-50-2