Print…
6-Chloro-1,3-benzodioxol-5-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Chlorobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine
OR953510-1G OR953510-250MG
APOSOR953510-1GEA 130 EUR
APOSOR953510-1G APOSOR953510-250MG
6-Chloro-1,3-benzodioxol-5-amine 98%
6-Chloro-1,3-benzodioxol-5-amine
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07643211
Número CAS: 76958-07-1