Print…
1-(3-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR953428-1G OR953428-250MG
APOSOR953428-1GEA 0 EUR
APOSOR953428-1G APOSOR953428-250MG
1-(3-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine 98%
1-(3-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine
Fórmula: C₁₁H₁₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06655099
Número CAS: 855715-34-3