Print…
Methyl acetimidate hydrochloride 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR953398-100G OR953398-25G OR953398-5G OR953398-1G
APOSOR953398-100GEA 945 EUR
APOSOR953398-100G APOSOR953398-25G APOSOR953398-5G APOSOR953398-1G
Methyl acetimidate hydrochloride 90%
Methyl acetimidate hydrochloride
Fórmula: C₃H₇NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012571
Número CAS: 14777-27-6