Print…
(S)-2-Pyridylthio cysteamine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(Pyridyldithio)ethylamine HCl, S-(2-Pyridylthio)cysteamine hydrochloride
OR953356-1G OR953356-250MG OR953356-5G
APOSOR953356-1GEA 209 EUR
APOSOR953356-1G APOSOR953356-250MG APOSOR953356-5G
(S)-2-Pyridylthio cysteamine hydrochloride 97%
(S)-2-Pyridylthio cysteamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₀N₂S₂·ClH
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863453
Número CAS: 106139-15-5