Print…
2-Amino-3-phenylpropanenitrile hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR953337-1G OR953337-250MG
APOSOR953337-1GEA 603 EUR
APOSOR953337-1G APOSOR953337-250MG
2-Amino-3-phenylpropanenitrile hydrochloride 95%
2-Amino-3-phenylpropanenitrile hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₀N₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082676
Número CAS: 93554-83-7