Ethyl-2-tetrahydrofurfuroyl-acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR953328-1G
OR953328-5G
APOSOR953328-1GEA
0
EUR
APOSOR953328-1G
APOSOR953328-5G
Ethyl-2-tetrahydrofurfuroyl-acetate 95%
Ethyl-2-tetrahydrofurfuroyl-acetate
Fórmula:
C₉H₁₄O₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06410652 Número CAS: 887411-85-0 |